Läs mer
Phosphate as P @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Phosphate as P @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate |
| CAS | 14265-44-2 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (P O4)3- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | PO43− |
| LEDER | [O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | Phosphate |
| Visa mer |