Läs mer
Phosphate as P @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17989314
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17989314 500 ml
1 options
Produktkod. 17989314 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGI1PPO4P500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Phosphate as P @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
CAS 14265-44-2
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Phosphate
Molekylformel (P O4)3-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym PO43−
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn Phosphate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 94.97
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 94.97 g/mol