Läs mer
Fosfatbuffertlösning, pH 2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950664 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12950664 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12950664 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 021 1L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate buffer solution
CAS 7732-18-5
pH 2
Kvantitet 1000 mL
Förpackning Flaska
Kvalitet Eu. Ph. Referens