Läs mer
Fosfatbuffertlösning, pH 6,8 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 6.8 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |