Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate Buffer Solution Ph 7.2 |
| Densitet | 0.995g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 500 ml |
| Förpackning | Poly flaska |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |