Läs mer
Fosfatbuffertlösning, pH 7 EU Pharmacopoeia 0,025M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.025 M |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |