Läs mer
Fosfatbuffertlösning, pH 7 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990704 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12990704 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12990704 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 065 1L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate buffer solution
CAS 7732-18-5
pH 7
Kvantitet 1000 mL
Förpackning Flaska
Kvalitet Eu. Ph. Referens