Läs mer
Corning™ Fosfatbuffrad saltlösning, 1X
BIOPHARMA
Produktkod. 15313581
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15313581 6 x 500 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15313581 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 21040CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.69 SEK
    647.76 SEK / Paket med 6
    Save 66.93 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används ensamt eller i kombination med andra medel för att tvätta vävnader och celler.
  • Förse cellerna med vatten och oorganiska joner
  • Upprätthåller fysiologiskt pH och osmotiskt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 1 X
pH 7.4
Kvantitet 6 x 500 ml
Lösningstyp Fosfatbuffrad saltlösning