Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbuffrad koksaltlösning (DPBS, 10X), Dulbeccos formel
Produktkod. 15440217
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 15440217
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61917.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som ett buffertsystem för att upprätthålla cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-intervallet. I kombination med glukos tillhandahåller det de viktigaste energikällorna för cellmetabolism. Det är involverat i att skölja, tvätta och späda däggdjursceller.
Fosfatbuffrad koksaltlösning (DPBS, 10X), Dulbeccos formel används som ett buffertsystem för att upprätthålla cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-intervallet. I kombination med glukos tillhandahåller det de viktigaste energikällorna för cellmetabolism. Det är involverat i att skölja, tvätta och späda däggdjursceller. Det spelar en viktig roll vid transport av vävnadsprover och som spädningsmedel i olika reagenspreparat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.