Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbuffrad saltlösning (PBS, 10X), pH 7,4
Produktkod. 15414499
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414499 1 l 1 L
15424499 2 l 2 L
15434499 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414499 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62036.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.80 SEK
    691.65 SEK / 1 L
    Save 165.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ej giftig för de flesta celler och används i biologisk forskning.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS, 10X) är en isotonisk, icke-toxisk för de flesta celler och används i biologisk forskning. Det är associerat med etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och används för att frigöra vidhäftade och klumpade celler. Det hjälper också till att hålla ett konstant pH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Färglös
Koncentration 10 X
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.