Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbuffrad saltlösning (PBS, 10X), pH 7,4, för Western blot
Produktkod. 15490147
Kvantitet:
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15490147
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60801.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För Western blot-tvätt
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS, 10X), är en isotonisk, icke-toxisk för de flesta celler och används i biologisk forskning. Det är associerat med etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och används för att frigöra vidhäftade och klumpade celler. Det hjälper också till att hålla ett konstant pH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Färglös
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) För Western blot-tvätt.
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 L
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.