Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbuffrad saltlösning (PBS, 5X), med EDTA
Produktkod. 15443589
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15443589
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60893.K3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hjälper till att hålla ett konstant pH
PBS med EDTA används också för att frigöra fästa och klumpade celler. PBS-EDTA används som en buffert i procedurer som genererar dendritiska celler från monocyter. PBS+EDTA för att få bättre cellsortering. PBS/EDTA kan också användas direkt utan tillsats av trypsin för mycket skonsam celldissociation. PBS kan användas för att ta ett referensspektrum när man mäter proteinadsorptionen i ellipsometri. PBS kan användas som spädningsmedel i metoder för att torka biomolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 5 X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 L
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.