Läs mer
Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter, pH 7,4
Produktkod. 11340439
Change view
Kvantitet:
100 x 1000 ml tabletter
100 x 500 ml tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340439 100 x 500 ml tabletter Paket med 100
11330439 100 x 1000 ml tabletter Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340439 Leverantör Medicago Leverantörsnummer 098912100
Speciellt utvecklad för immunologiska och mikrobiologiska laboratorier. Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter, pH 7,4 tillhandahålls som förvägda tabletter med en slutlig volym på 500 eller 1000 ml per tablett.
Bland biologiska buffertar är PBS en av de mest använda. Bufferten är isotonisk och icke-toxisk för celler och har förmågan att bibehålla sin osmolaritet. Bufferten är lämplig för tvättprocedurer i cellkulturer och för immunanalyser som t.ex ELISA och immunhistokemiska förfaranden. Det används ofta för provspädning inom molekylärbiologi och som proteinspädningsmedel i Western blotting. Dessutom kan bufferten fungera som en ekvilibrator för gelfilterkolonner.
  • Formulerad från reagenser av analytisk kvalitet
  • Autoklaveringsbar
  • Finns som bekväma tabletter som är klara att använda på några minuter
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Immunanalyser, vävnads- och cellodlingsförfaranden, immunhistokemiska förfaranden, mikrobiologiska förfaranden och provspädning
pH 7.4
Fysisk form Tablett
Kvantitet 100 x 500 ml tabletter
Kvalitet Analytiskt betyg