Läs mer
Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter, pH 7,4
Produktkod. p-7083591
Kvantitet:
100 x 1000 ml tabletter
100 x 500 ml tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11340439
Brand: Medicago 098912100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utvecklad för immunologiska och mikrobiologiska laboratorier. Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter, pH 7,4 tillhandahålls som förvägda tabletter med en slutlig volym på 500 eller 1000 ml per tablett.
Bland biologiska buffertar är PBS en av de mest använda. Bufferten är isotonisk och icke-toxisk för celler och har förmågan att bibehålla sin osmolaritet. Bufferten är lämplig för tvättprocedurer i cellkulturer och för immunanalyser som t.ex ELISA och immunhistokemiska förfaranden. Det används ofta för provspädning inom molekylärbiologi och som proteinspädningsmedel i Western blotting. Dessutom kan bufferten fungera som en ekvilibrator för gelfilterkolonner.
  • Formulerad från reagenser av analytisk kvalitet
  • Autoklaveringsbar
  • Finns som bekväma tabletter som är klara att använda på några minuter
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Immunanalyser, vävnads- och cellodlingsförfaranden, immunhistokemiska förfaranden, mikrobiologiska förfaranden och provspädning
pH 7.4
Fysisk form Tablett
Kvantitet 100 x 500 ml tabletter
Kvalitet Analytiskt betyg