Läs mer
Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter med Tween™ 20, pH 7,4
Beskrivning
PBS-T-buffert innehåller det nonjoniska rengöringsmedlet Tween™ 20 som verkar genom blockering. Den har förmågan att minska ospecifik bindning och protein-proteininteraktion under tvättsteget i protein- och immunanalysprocedurer som t.ex. ELISA och Western blotting. Minska den ospecifika bindningen och färgningen gör ELISA resultat och fläckar lättare att tolka.
- Formulerad från reagenser av analytisk kvalitet
- PBS med icke-joniskt tvättmedel
- Speciellt utvecklad för immunanalyser
- Exakt förvägda tabletter
- Lös upp och gå för större bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ELISA |
| pH | 7,4 vid 25 °C |
| Fysisk form | Tavlor |
| Kvantitet | 100 x 1000 ml surfplattor |
| Formulering | NaCl (0,14 M), KCl (0,0027 M), PO4 (0,01 M), Tween™ 20 (0,05 %) |