Läs mer
Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter med Tween™ 20, pH 7,4
Produktkod. p-7083592
Kvantitet:
100 x 1000 ml tabletter
100 x 500 ml tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11300439
Brand: Medicago 099410100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Levereras som exakt förvägda tabletter med en slutlig buffertvolym på 500 eller 1000 ml. Medicago Fosfatbuffrade saltlösningstabletter med Tween™ 20, pH 7,4 löses i avjoniserat vatten för att ge en lösning av natriumklorid, kaliumklorid, Tween™ 20 och fosfatbuffert.
PBS-T-buffert innehåller det nonjoniska rengöringsmedlet Tween™ 20 som verkar genom blockering. Den har förmågan att minska ospecifik bindning och protein-proteininteraktion under tvättsteget i protein- och immunanalysprocedurer som t.ex. ELISA och Western blotting. Minska den ospecifika bindningen och färgningen gör ELISA resultat och fläckar lättare att tolka.
  • Formulerad från reagenser av analytisk kvalitet
  • PBS med icke-joniskt tvättmedel
  • Speciellt utvecklad för immunanalyser
  • Exakt förvägda tabletter
  • Lös upp och gå för större bekvämlighet
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA
pH 7,4 vid 25 °C
Fysisk form Tabletter
Kvantitet 100 x 1000 ml tabletter
Formulering NaCl (0,14 M), KCl (0,0027 M), PO4 (0,01 M), Tween™ 20 (0,05 %)