Läs mer
WTW™ Phosphate Cell Test
Produktkod. 12065615
Change view
Kvantitet:
25 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12065615 25 st Paket med 25
1 options
Produktkod. 12065615 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 252021
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG nr 1907/2006
Innehåll och lagring 15 °C till 25 °C
Typ Phosphate Cell Test
Smak Odorless
För användning med (applikation) Reagens för analys
pH Neutral
Kvantitet 25 st
Räckvidd 9 to 307mg/L
Stabilitet Produkten är kemiskt stabil under vanliga omgivningsförhållanden