Läs mer
Thermo Scientific™ Fosfat-citratbuffert (5X)
Produktkod. 15415269
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15415269
Brand: Thermo Scientific™ J62982.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som substratbuffert i immunanalysprocedurer. Det används i SDS PAGE-elektrofores.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Förpackning Plastflaska