Läs mer
Fosfat, jonkromatografi standardlösning, Specpure™ PO4∣-^3 1000 μg/ml
Produktkod. 11363647
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363647 100 mL 100ml
11475010 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035548.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1658.65 SEK / 100ml
    Save 321.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119,98 g/mol
Fosfat-, jonkromatografistandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och i jonkromatografi. Den används för kalibrering av jonkromatografi och andra analytiska tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylformel H2NaO4P
Molekylvikt (g/mol) 119.98
MDL-nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-nyckel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phosphate, Ion chromatography standard solution
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-namn natrium;divätefosfat
LEDER [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Fysisk form Vätska
Koncentration PO4-3 1 000 μg/ml
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 100 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.