Läs mer
Hach Lange™ Fosfat Ortho/Total Cuvette Tests
Räckvidd:
0,05 till 1,5 mg/L PO4-P
Description
- Fosfat (Orto/Total) kyvetttest 0,05-1,5 mg/L PO4-P
- För användning med DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instrument
- ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifieringar
- Hållbarhet 23 månader från tillverkningsdatum
- Lagringsförhållanden på 15 - 25° C
- Mätområden på 0,05 - 1,5 mg/L PO4-P och 0,15 - 4,5 mg/L PO4
- Exakta och tillförlitliga mätvärden
- Bekväm och felfri dosering av reagenserna
Specifications
Specifications
| Antal tester | 25 |
| Räckvidd | 0,05 till 1,5 mg/L PO4-P |
| Förvaringskrav | 15 °C till 25 °C |
| Testmetod | Fosformolybden Blå |
| Typ | Fosfat Ortho/Total Cuvette Test |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphat/Phosphate, Sample cuvette
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric acid, Sodium peroxidisulfate,Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate