Läs mer
Hach Lange™ Fosfat Ortho/Total Cuvette Tests
Produktkod. p-8008133
Räckvidd:
0,05 till 1,5 mg/L PO4-P
Produktkod. 10000234
Brand: Hach Lange™ LCK349
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Lätt att använda och fotometrisk utvärdering, förpackad i en fullt utrustad kartong. Officiellt godkänd för samtyckesgränser. Miljövänlig på grund av mindre kemikalier.
  • Fosfat (Orto/Total) kyvetttest 0,05-1,5 mg/L PO4-P
  • För användning med DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instrument
  • ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifieringar
  • Hållbarhet 23 månader från tillverkningsdatum
  • Lagringsförhållanden på 15 - 25° C
  • Mätområden på 0,05 - 1,5 mg/L PO4-P och 0,15 - 4,5 mg/L PO4
  • Exakta och tillförlitliga mätvärden
  • Bekväm och felfri dosering av reagenserna
Specifikationer
Antal tester 25
Räckvidd 0,05 till 1,5 mg/L PO4-P
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C
Testmetod Fosformolybden Blå
Typ Fosfat Ortho/Total Cuvette Test
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphat/Phosphate, Sample cuvette
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric acid, Sodium peroxidisulfate,Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate