Läs mer
Invitrogen™ Fosfatsensor
Beskrivning
Fosfatsensorn är ett mycket känsligt reagens för detektering av oorganiskt fosfat, antingen i kinetisk realtid eller i slutpunktsläge. Denna produkt är en renad form av rekombinant E. coli fosfatbindande protein märkt med fluoroforen MDCC, som är känslig för förändringar i sin miljö. Bindning av oorganiskt fosfat med fosfatsensor är snabb och tät (Kd∼ 0,1 M), μvilket resulterar i en stor ökning av fluorescens. Fosfatsensorn detekterar fosfat i det höga nanomolära till låga mikromolära området, vilket är 100 gånger känsligare än malakitgrönt. Detta reagens ger dig en känslig analys för att detektera enzymer som producerar oorganiskt fosfat antingen direkt eller indirekt genom kopplade reaktioner, såsom fosfataser, ATPaser, GTPaser och fosfodiesteraser.
Specifikationer
Specifikationer
| Mål | GTPaser, ATPaser, fosfataser, fosfodiesteraser |
| För användning med (applikation) | Fluorescensintensitet |
| Analysera | Fosfatasanalys |
| Innehåll och lagring | Fosfatsensor levereras som en 500μ M lösning i 10 mM Tris (pH 7,6) och 50 mM NaCl. Förvara produkten vid -80 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | MDCC |
| Produkttyp | Fosfatsensor |
| Kvantitet | 10 nmol |
| Formatera | 384-brunnars platta |
| Excitation/Emission | ⁄430 450 |
| Visa mer |