Läs mer
Invitrogen™ Fosfatsensor
Produktkod. 10730434
Change view
Kvantitet:
10 nmol
100 nmol; 10 000 analys(ar)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730434 100 nmol; 10 000 analys(ar) Varje
10268302 10 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10730434 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV4407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fosfatsensor
Fosfatsensorn är ett mycket känsligt reagens för detektering av oorganiskt fosfat, antingen i kinetisk realtid eller i slutpunktsläge. Denna produkt är en renad form av rekombinant E. coli fosfatbindande protein märkt med fluoroforen MDCC, som är känslig för förändringar i sin miljö. Bindning av oorganiskt fosfat med fosfatsensor är snabb och tät (Kd∼ 0,1 M), μvilket resulterar i en stor ökning av fluorescens. Fosfatsensorn detekterar fosfat i det höga nanomolära till låga mikromolära området, vilket är 100 gånger känsligare än malakitgrönt. Detta reagens ger dig en känslig analys för att detektera enzymer som producerar oorganiskt fosfat antingen direkt eller indirekt genom kopplade reaktioner, såsom fosfataser, ATPaser, GTPaser och fosfodiesteraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Mål GTPaser, ATPaser, fosfataser, fosfodiesteraser
För användning med (applikation) Fluorescensintensitet
Analysera Fosfatasanalys
Innehåll och lagring Fosfatsensor levereras som en 500μ M lösning i 10 mM Tris (pH 7,6) och 50 mM NaCl. Förvara produkten vid -80 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne MDCC
Produkttyp Fosfatsensor
Kvantitet 100 nmol; 10 000 analys(ar)
Formatera 384-brunnars platta
Excitation/Emission ⁄430 450
Avläsning Kinetic (Kinetisk)
Frakt skick Torr is