Läs mer
Fosfatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12912185 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12912185 100 mL Flaska 100ml
12922185 250 mL Flaska 250ml
12932185 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12912185 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 038 100
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylvikt (g/mol) 119.98
InChI-nyckel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel PO43-
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
IUPAC-namn natriumdivätefosfat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 mL