Läs mer
WTW™ Fosfattestsatser
Beskrivning
- Olika instrument för mätning av fosfater
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
- För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten, gödningsmedel
- CombiCheck Fosfat (
sub <4 /sub> ) celltestkit
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Vanadat Molybdat |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten, gödningsmedel |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 25 |
| Räckvidd | 0,5 till 25 mg/L PO4-P, 1,5 till 76,7 mg/L PO 4 |
| Tillräckligt för | 25 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phosphate Cell Test (o-phosphate)
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Ammonium monovanadate