Läs mer
WTW™ Fosfattestsatser
Produktkod. 11777315
Change view
Typ:
CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit
CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit
n-Ten (nonjoniska) tensidcelltestkit
Antal tester:
25
90
95
Förpackningsstorlek:
2 L
Paket med 25
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Antal tester unitSize
11777315 CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit 90 Paket med 25
11771093 CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit 25 Paket med 25
10327481 CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit 95 Varje
10035410 n-Ten (nonjoniska) tensidcelltestkit 25 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11777315 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 252076
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Skaffa precisionsmätningar för avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten och gödningsmedel med CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit.
  • Olika instrument för mätning av fosfater
  • PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
  • För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten, gödningsmedel
  • CombiCheck Fosfat (sub <4 /sub> ) celltestkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Fosfor-molybden blå
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten, gödningsmedel
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 90
Räckvidd 0,5 till 25 mg/L PO4-P, 0,5 till 25 mg/L totalt, 1,5 till 76,7 mg/L PO 4
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celltestkit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid