Läs mer
Macherey-Nagel™ Phosphatesmo MI kvalitativt testpapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vitt till gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Macherey-Nagel Phosphatesmo MI kvalitativt testpapper, färgindikator: Vit till gul, för användning med: För detektering av alkaliskt fosfatas i mjölk, Kvantitet: 50Pack, Lagringskrav: 2 till 8 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vitt till gult |
| För användning med (applikation) | För detektion av alkaliskt fosfatas i mjölk |
| Kvantitet | 50 st |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Typ | Kvalitativt testpapper |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur