missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fosfatidyl-L-serin,∽ 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11378539 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378539 10 mg 10mg
11388539 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11378539 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210096910

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 51446-62-9
Molekylformel C42H82NO10P
Molekylvikt (g/mol) 792.089
InChI-nyckel TZCPCKNHXULUIY-RGULYWFUSA-N
Synonym distearoyl phosphatidylserine, 2s-2-amino-3-r-2,3-bis stearoyloxy propoxy hydroxy phosphoryl oxy propanoic acid, phosphatidylserine 36:0, dioctadecanoylphosphatidylserine, pser 36:0, 1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine, phosphatidylserine 18:0/18:0, l-serine, 2,3-bis 1-oxooctadecyl oxy propyl ester, dihydrogen phosphate ester , r, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-l-serine, l-alpha-phosphatidyl-l-serine
PubChem CID 9547096
ChEBI CHEBI:84519
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[[(2R)-2,3-di(oktadekanoyloxi)propoxi]-hydroxifosforyl]oxipropansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCC(C(=O)O)N)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphatidyl-L-serine
Färg Gult
Analysprocentintervall ∽ 98%
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 788
Fysisk form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.