missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Phosphatidylserine Polyclonal antibody specifically detects Phosphatidylserine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Phosphatidylserine |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | ELISA 36ng/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL |
| Formulering | 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | BSA - Phosphatidylserine |
| Reningsmetod | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?