Läs mer
Phosphinic Acid, puriss. p.a., 50% (T), Honeywell™
Produktkod. 15600530 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15600530 100 mL Poly Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 15600530 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 00651100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Utseende Liquid
Kemiskt namn eller material Phosphinic Acid
pH 1 (at 20°C)
Färg Colorless
CAS 6303-21-5
Sammansättning 0.5
Smältpunkt <-25°C
Kokpunkt 108°C
Densitet 1.206g/mL at 20°C
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 30 hPa at 20°C
Kvantitet 100 mL
Molekylformel H3O2P
Linjär formel H3PO2
MDL-nummer MFCD02183592
UN-nummer UN3264
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI-nyckel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[PH2]=O
IUPAC-namn phosphenous acid
Molekylvikt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vikt 66g/mol
Procent renhet 50% (T)
Kvalitet puriss. p.a.