missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Phospho-Akt (S473) Pan Specific DuoSet IC ELISA
Beskrivning
Complete ELISpot kits are highly sensitive, microplate-based assays for the detection of cytokine secreting cells. Kits are available for detection and enumeration of a single analyte or two analytes simultaneously.
The Phospho-Akt (S473) Pan Specific DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human, mouse, rat AKT.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Kvantitet | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Art | Human, Mouse, Rat |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 156.00 to 10000 pg/mL |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formatera | 5 96-brunnsplattor |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Synonym | RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB alpha, PKB beta, PKB gamma, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-alpha, RAC-beta, RAC-gamma |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?