Läs mer
Invitrogen™ Phospho-C/EBP beta (Thr235, Thr188) Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5104823
Produktkod. 16694345
  • 4710.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Antibody detects endogenous levels of CEBP Beta only when phosphorylated at Thr235 in human, or Thr188 in mouse and rat.
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of mesenchymal tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa mer
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
1 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer87R6114 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/09/2025 KatalognummerPA5104823
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Phospho-C/EBP beta (Thr235, Thr188) Polyclonal Antibody > 100 μL; Unconjugated