missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phospho-CCR5 (Ser336) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Produktkod. 15525171
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525171 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15525171 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PA538243

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Receptors for the CC chemokine family include CCR1, CCR2A, CCR3, CCR4, CCR5 and the Duffy blood group antigen. The CC receptors are important in the function of T cell chemotaxis and migration of phagocytic cells to sites of inflammation. The HIV receptor is composed of two molecules, the CD4 binding receptor and a co receptor. The chemokine receptor CCR5 is one of the co receptors used by primary isolates of HIV1. Extracellular domains of CCR5 are important for HIV entry into the target cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Phospho-CCR5 (Ser336)
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CCR5
Genaccessionsnr. P51681, P51682, O08556
Gene Alias C-C CKR-5, CC-CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, CHEMR13, CD195 antigen, CMKBR5
Gensymboler CCR5
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide derived from human CCR5 around the phosphorylation site of Ser336 (R-A-SP-S-V)
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 117029, 1234, 12774
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.