Läs mer
Phospho-EIF2S1 (Ser51) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1502.27 SEK - 4006.05 SEK
Specifikationer
| Antigen | EIF2S1 (Ser51) |
|---|---|
| Koncentration | 570 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30237955
|
Proteintech
28740-1-AP-20UL |
20 μL |
1502.27 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30237915
|
Proteintech
28740-1-AP-100UL |
100 μL |
4006.05 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-EIF2S1 (Ser51). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifikationer
| EIF2S1 (Ser51) | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EIF-2; EIF-2A; EIF-2alpha; EIF2; EIF2A | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 570 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1965 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |