Läs mer
Phospho-MEK1 (Thr292) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1502.27 SEK - 4006.05 SEK
Specifikationer
| Antigen | MEK1 (Thr292) |
|---|---|
| Klona | 2D7A8 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30238126
|
Proteintech
67873-1-IG-20UL |
20 μL |
1502.27 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30238137
|
Proteintech
67873-1-IG-100UL |
100 μL |
4006.05 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Thr292). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.Specifikationer
| MEK1 (Thr292) | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5604 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 2D7A8 | |
| Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |