Läs mer
Phospho-p38 MAPK alpha (Thr180, Tyr182) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (P38T180Y182-E3), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2060.00 SEK - 5190.00 SEK
Specifikationer
Antigen Phospho-p38 MAPK alpha (Thr180, Tyr182)
Klona P38T180Y182-E3
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Recombinant Monoclonal
Konjugera APC
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17176818
Visa dokument
Thermo Scientific
MA537231
10 Tests
2060.00 SEK
Paket med 10
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17106508
Visa dokument
Thermo Scientific
MA536914
100 Tests
5190.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
MAPK14 (p38 alpha) is a member of the stress-activated protein kinase class of MAPKs. The p38 MAPK cascade regulates a variety of cellular responses to stress, inflammation, and other signals. p38 MAPK is relatively inactive in the nonphosphorylated form and becomes rapidly activated by dual phosphorylation of a Thr-Gly-Tyr motifs. There are four isoforms of p38 MAPK, which differ in their tissue expression and affinity for upstream activators and downstream effectors. When cells are exposed to tumor necrosis factor, interleukin-1, heat shock, or other activating stimuli, activation of MAPK kinase-3 occurs by phosphorylation. Activated MAPK kinase-3/6 phosphorylate each residue of Thr180 and Tyr182 in p38 MAPK. Phospho-p38 MAPK activates ATF-2, CHOP-1, MEF-2 and other transcription factors through phosphorylation.
Specifikationer
Visa mer
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Phospho-p38 MAPK alpha (Thr180, Tyr182) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (P38T180Y182-E3), APC, Invitrogen™