Läs mer
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
4982.01 SEK
Specifikationer
Antigen Phospho-TDP43 (Ser409/410)
Klona 6M10
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16890426
Visa dokument
Proteintech
80007-1-RR-100UL
100 μL
4982.01 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
Phospho-TDP43 (Ser409/410)
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Human, Mouse
IgG
6M10
Monoclonal
Rabbit
23435
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer