missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phospho-Tyrosine Antibody (PY2870R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08423JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Phospho-Tyrosine Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Tyrosine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| Phospho-Tyrosine | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 2 amino 3(4 hydroxyphenyl) propanoic acid, 4 hydroxyphenylalanine, phosphotyrosine, pTyrosine, pY20, Tyrosine | |
| Recombinant full-length human Phospho-Tyrosine protein | |
| 100 μg | |
| Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| ELISA | |
| PY2870R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering