missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt, TRC

Produktkod. 30411276
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411276 5 mg
30425051 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3545025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 344299-43-0
Molekylformel C5H4D9CaClNO4P
Molekylvikt (g/mol) 266.72
Synonym N,N,N-Trimethyl-2-(phosphonooxy)ethanaminium-d9 Chloride Calcium Salt, Biocalcose-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9 Chloride, Colifos-d9, Colincalcium-d9, Epafosforil-d9, Fosfocolina-d9, Ipercolin-d9, Isocolin-d9, Mebophos-d9, Merival-d9, Pancholin-d9, Phoscholin-d9
IUPAC-namn calcium 2-(tris(methyl-d3)ammonio)ethyl phosphate chloride
LEDER O=P([O-])([O-])OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Ca+2].[Cl-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
Formel vikt 266.05
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.