missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;; |
| Formel vikt | 266.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?