Läs mer
Tocris Bioscience™ Phosphocreatine disodium salt
Beskrivning
Phosphate reservoir; used to regenerate ATP during skeletal muscle contraction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphocreatine disodium salt |
| CAS | 922-32-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C4H8N3Na2O5P |
| Formel vikt | 255.08 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.08 |