Läs mer
Fosfoenolpyruvinsyra mono(cyklohexylammonium) salt, 98 %
Produktkod. 11499533
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499533 5 g 5g
11489533 1 g 1g
11409543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12385.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10526-80-4
Molekylformel C9H18NO6P
Molekylvikt (g/mol) 267.22
MDL-nummer MFCD00036375
InChI-nyckel VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
PubChem CID 82702
IUPAC-namn cyclohexanamine;2-phosphonooxyprop-2-enoic acid
LEDER NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Smältpunkt ∼140 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 267.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.