Läs mer
Fosfoenolpyruvinsyra monokaliumsalt, 99 %
Produktkod. 11444257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444257 5 g 5g
11454257 25 g 25g
11464257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20358.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.81 SEK
    1468.65 SEK / 5g
    Save 167.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4265-07-0 | C3H4KO6P | 206,131 g/mol
Fosfoenolpyrodruvsyramonokaliumsalt används vid glykolys och glukoneogeneis. Den används för regenerering av ATP från ADP i enzymkatalyserade synteser. Det metaboliseras av ett enzym nämligen pyruvatkinas för att ge pyruvat. Det fungerar som skydd mot cellskador orsakade av oxidativ stress och mot dysfunktion i kolhydratmetabolismen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfoenolpyrodruvsyra Monopaliumsalt används i glykolys och glukoneogeneis. Den används för regenerering av ATP från ADP i enzymkatalyserade synteser. Det metaboliseras av ett enzym nämligen pyruvatkinas för att ge pyruvat. Det fungerar som skydd mot cellskador orsakade av oxidativ stress och mot dysfunktion i kolhydratmetabolismen.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4265-07-0
Molekylformel C3H4KO6P
Molekylvikt (g/mol) 206.131
MDL-nummer MFCD00044476
InChI-nyckel SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
PubChem CID 23678879
IUPAC-namn kalium;1-karboxietenylvätefosfat
LEDER C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoenol pyruvate monopotassium salt
Smältpunkt ∽170 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
Beilstein 4603446
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol.
Formel vikt 206.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.