Läs mer
Fosfoenolpyruvinsyra, monokaliumsalt, CDN
Produktkod. 30327473
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327473 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327473 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDNX34301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
CAS 4265-07-0
Molekylformel C3 H4 O6 P . K
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9 CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8 CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
InChI formel InChI=1 S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
LEDER [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 1-karboxyetenylvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 206.132
Formel vikt 205,938 g/mol
Procent renhet Min 98% kemisk renhet