Läs mer
Fosfoenolpyrodruvsyra, monokaliumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492511 250 mg 25mg
11412521 25 mg 250mg
11402521 0.1 g 100mg
11422521 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11492511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219570725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 25mg
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4265-07-0
Molekylformel C3H4KO6P
Molekylvikt (g/mol) 206.131
MDL-nummer MFCD00044476
InChI-nyckel SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
PubChem CID 23678879
IUPAC-namn kalium;1-karboxietenylvätefosfat
LEDER C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoenolpyruvic acid, monopotassium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.1
Fysisk form Kristallint pulver