Läs mer
Fosfoenolpyrodruvsyra monokaliumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468312 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468312 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11468312 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219570794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18425.00 SEK
    17549.86 SEK / 5g
    Save 875.14 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Fungerar som en viktig metabolisk mellanprodukt i djur, växter och mikroorganismer. Fosfoenolpyrodruvsyra monokaliumsalt, MP Biomedicals är en fosforsyraester av enolformen av pyrodruvsyra. PEP är en högenergiförening involverad i glykolys
Fosfo(enol)pyrodruvsyra (PEP ) är involverad i glykolys och glukoneogeneis. Vid glykolys, PEP metaboliseras av pyruvatkinas för att ge pyruvat. I växter, PEP är involverad i bildningen av aromatiska aminosyror såväl som i kolfixeringsvägen.
PEP används för regenerering av ATP från ADP i enzymkatalyserade synteser. PEP skyddar mot cellskador som orsakas av oxidativ stress och mot dysfunktion i kolhydratmetabolismen.
Specifikationer
CAS 4265-07-0
Smältpunkt 175 °C (litteratur) (dekomposition)
Molekylformel C3H4KO6P
Kvantitet 5 g
Synonym potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml)
InChI-nyckel SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
LEDER C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
IUPAC-namn kalium;1-karboxietenylvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 206.131
PubChem CID 23678879
Formel vikt 206,1 g/mol
Fysisk form Kristallint pulver