Läs mer
Phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt
Produktkod. 15474419
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474419 5 g 5g
15464419 1 g 1g
15410227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61943.06
Request Bulk or Custom Format
Metabolisk mellanprodukt i många kinasreaktioner
Metabolisk mellanprodukt i många kinasreaktioner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35556-70-8
Molekylformel C21H44N3O6P
Molekylvikt (g/mol) 465.57
MDL-nummer MFCD00004258
InChI-nyckel MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylammonium salt, tris cyclohexylamine ; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid, tris cyclohexylammonium salt, pep-3cha, phosphoenol pyruvate tri cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylamine salt, 2-phosphonooxy-2-propenoic acid tri cyclohexylammonium salt, axi c 1/4 +/-ui feminineea ey>>. 1/4 masculine degrees .ni, phospho enol pyruvic acid tri cyclohexylammonium salt enzymatic
PubChem CID 11754241
IUPAC-namn cyklohexanamin;2-fosfonooxiprop-2-ensyra
LEDER NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Beilstein 3752336
Formel vikt 465.58
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.