Läs mer
Fosfoenolpyrodruvsyra trinatriumsaltheptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440287 5 g 5g
15430287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63013.06
Request Bulk or Custom Format
När det kopplas till pyruvatkinas fullbordar det ett ATP-regenererande system
När det kopplas till pyruvatkinas fullbordar det ett ATP-regenererande system
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5541-93-5
Molekylformel C3H2Na3O6P
Molekylvikt (g/mol) 233.986
MDL-nummer MFCD00150737
InChI-nyckel RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC-namn trinatrium;2-fosfonatooxiprop-2-enoat
LEDER C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoenolpyruvic acid trisodium salt heptahydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 360.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.