Läs mer
Fosfoenolpyrodruvsyra, trinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417092 25 mg 25mg
11427092 100 mg 100mg
11437092 250 mg 250mg
11447092 500 mg 500mg
11457092 1 g 1g
11467092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11417092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215187225
Kemiska identifierare
CAS 5541-93-5
Molekylformel C3H2Na3O6P
Molekylvikt (g/mol) 233.986
InChI-nyckel RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC-namn trinatrium;2-fosfonatooxiprop-2-enoat
LEDER C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 252
Fysisk form Kristallint pulver