Läs mer
Melford Fosfoglukonsyra
Beskrivelse
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 53411-70-4
- Molekylformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
- Molekylvikt: 378,11
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate |
| CAS | 57775-17-4 |
| Molekylformel | C6H10Na3O10P-2H2O |
| Kvantitet | 100 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?